Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objektivadapter för fiberoptik eller LED-ringljus
Handla allt Schott ProdukterBeskrivning
- Objektivadapter för fiberoptik eller LED-ringljus.
- Adaptrar för en mängd olika objektivserier.
- För objektiv med 50 mm, 58 mm eller 60 mm diameter.
- Förlängningsadapter för mörkfält.
- Finns för arbetsavstånd 30 till 50 mm eller 50 till 80 mm eller 80 till 110 mm.
- Exakt positionering av ringljus.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| För användning med (utrustning) | Fiberoptisk eller LED Brightfield Ringlight med innerdiameter 66 mm |
| Arbetsavstånd | N/A |