Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objektivadapter för fiberoptik eller LED-ringljus
Handla allt Schott Produkter
Typ:
Adapter
Darkfield-adapter
För användning med (utrustning):
Fiberoptik eller LED Darkfield Ringlight
Fiberoptisk eller LED Brightfield Ringlight med innerdiameter 66 mm
VisiLED Darkfield Ringlight S40-10 D
Arbetsavstånd:
30 to 50 mm
50 to 80 mm
80 to 110 mm
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Objektivadapter för fiberoptik eller LED-ringljus.
- Adaptrar för en mängd olika objektivserier.
- För objektiv med 50 mm, 58 mm eller 60 mm diameter.
- Förlängningsadapter för mörkfält.
- Finns för arbetsavstånd 30 till 50 mm eller 50 till 80 mm eller 80 till 110 mm.
- Exakt positionering av ringljus.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Darkfield-adapter |
| Fokusavstånd | Objektivt arbetsavstånd: 20 till 30 mm |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| För användning med (utrustning) | VisiLED Darkfield Ringlight S40-10 D |
| Arbetsavstånd | N/A |