Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objektivadapter för fiberoptik eller LED-ringljus
Produktkod. p-200005329 Handla allt Schott Produkter
Typ:
Adapter
Darkfield-adapter
För användning med (utrustning):
Fiberoptik eller LED Darkfield Ringlight
Fiberoptisk eller LED Brightfield Ringlight med innerdiameter 66 mm
VisiLED Darkfield Ringlight S40-10 D
Arbetsavstånd:
30 to 50 mm
50 to 80 mm
80 to 110 mm
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10004520
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Objektivadaptern för fiberoptik eller LED-ringljus möjliggör exakt positionering av ringljus.
  • Objektivadapter för fiberoptik eller LED-ringljus.
  • Adaptrar för en mängd olika objektivserier.
  • För objektiv med 50 mm, 58 mm eller 60 mm diameter.
  • Förlängningsadapter för mörkfält.
  • Finns för arbetsavstånd 30 till 50 mm eller 50 till 80 mm eller 80 till 110 mm.
  • Exakt positionering av ringljus.
Specifikationer
Typ Adapter
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Fiberoptisk eller LED Brightfield Ringlight med innerdiameter 66 mm
Arbetsavstånd N/A