Läs mer
Motic™ Mål, CCIS Planera Achromatic EC-H PL för BA410
Produktkod. 15405292
Change view
Förstoringskraft:
100X
10X
2X
40X
4X
60X
Beskrivning:
NA: 0,05, WD: 7,2 mm
NA: 0,1, WD: 15,9 mm
NA: 0,25, WD: 17,4 mm
NA: 0,65/S, WD: 0,5 mm
NA: 0,80/S, WD: 0,35 mm
NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoringskraft Beskrivning unitSize
15405292 40X NA: 0,65/S, WD: 0,5 mm Varje
15415292 60X NA: 0,80/S, WD: 0,35 mm Varje
15425292 100X NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm Varje
15475282 2X NA: 0,05, WD: 7,2 mm Varje
15485282 4X NA: 0,1, WD: 15,9 mm Varje
15495282 10X NA: 0,25, WD: 17,4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15405292 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001401801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 SEK
    2155.55 SEK / Paket med 1
    Save 419.45 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färgkorrigerat infinity-systemobjektiv med flerskiktsbelagt glas för förbättrad kontrast. Motic™ Mål, CCIS Plan Achromatic EC-H PL för BA410 är designad för fältkrökning, sfärisk aberration och kromatisk aberrationskorrigering.
  • Lämplig för BA410 Series Upright Compound Microscope.
  • Färgkorrigerat infinity-system.
  • Förbättrad kontrast.
  • Korrektion av fältkrökning.
  • Kromatisk aberrationskorrigering för 2 färger.
  • Sfärisk korrigering för 1 färg.
Specifikationer
Typ Mål
Beskrivning NA: 0,65/S, WD: 0,5 mm
För användning med (utrustning) BA410E Mikroskop
Förstoringskraft 40X