Läs mer
Motic™ Mål CCIS Planera Achromatic EC PL för BA310E
Förstoringskraft:
100X
10X
20X
Beskrivning:
NA: 0,25, WD: 17,4 mm
NA: 0,45 mm, WD: 0,9 mm
NA: 1,25/S-Oil, WD: 0,15 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig för BA310 Series Upright Compound Microscope.
- Färgkorrigerat infinity-system.
- Blyfritt glas.
- Förbättrad kontrast. Korrektion av fältkrökning.
- Kromatisk aberrationskorrigering för 2 färger.
- Sfärisk korrigering för 1 färg.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mål |
| Beskrivning | NA: 0,25, WD: 17,4 mm |
| För användning med (utrustning) | BA310E Mikroskop |
| Förstoringskraft | 10X |