Läs mer
Motic™ Mål, Planfas PL Ph 40X/0,65/S
Produktkod. 15485122
Change view
Förstoringskraft:
40X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft unitSize
15485122 40X Varje
1 options
Produktkod. 15485122 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 12220260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2815.00 SEK
    2359.91 SEK / Paket med 1
    Save 455.09 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med fältkrökningskorrigering och en integrerad fasplatta för kontrastmodulering. Motic™ Objektiv, Plan Phase PL Ph 40X/0.65/S ger ett tillplattat synfält och högkontrastbilder av genomskinliga prover.
  • Planstil för fältkurvaturkorrigering.
  • Integrerad fasplatta för kontrastmodulering.
Tekniske data
Typ Mål
Beskrivning NA: 0,65/S
För användning med (utrustning) Mikroskop B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC
Förstoringskraft 40X
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.