Läs mer
Fisherbrand™ Mål Planakromatiska reservdelar
Produktkod. 12358538
För användning med (utrustning):
FB69075
Mikroskop FB69196
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12358538
Brand: Fisherbrand™ 2622.0105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Magnum-seriens mikroskop har en robust T-formad bas, designad för maximal stabilitet, med moderna ergonomiska funktioner för att säkerställa en bekväm, långvarig tittarposition.
  • De trinokulära versionerna tillåter anslutning till kameror medan de planakromatiska objektiven ger sann färgåtergivning exklusive sfärisk aberration
  • Faskontrastmodellerna möjliggör en effektiv bild av tunna eller genomskinliga prover där färgning är svår
  • Kapabel för Kohler-belysning, tillbehör finns också tillgängliga för mörkfält och polarisering, vilket möjliggör ett brett spektrum av applikationer
  • Huvudet lutar vid 30° med pupillavståndsjustering (Siedentopf-typ) på 55 till 75 mm
  • Det femdubbla omvända nosstycket roterar med klickstopp
  • Inkluderar: blått och grönt filter, 1 x reservlampa, 2 x reservsäkringar, immersionsolja 10 ml, mjuka gummiögonmusslor, dammskydd och bruksanvisning
  • Bilder kan illustrera mikroskopet med Coolpix digitalkameratillbehör: Observera att detta är ett tillval och inte levereras som standard. Kontakta kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Typ Mål Planakromatisk reserv
För användning med (utrustning) FB69075
Förstoringskraft 10X
Kvantitet 1 st