Läs mer
Motic™ CCIS™ EC-H-planens akromatiska mål
Descripción
- EC-H-planens mål
- CCIS™ Teknik: Color Corrected Infinity System
- 20X förstoring
- 0,45 Numerisk bländare
- 0,9 mm arbetsavstånd
Información de órdenes
dimProductType
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Mål Planakromatisk |
| Synfält | EC-H-plan |
| Fokusavstånd | 0.9 mm WD |
| Förstoringskraft | 20X |
| Numerisk bländare | 0.45 |
| Kvantitet | 1 st |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?