missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ OCA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17187983
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17187983 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17187983 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5110056

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MHLEGRDGRR YPGAPAVELL QTSVPSGLAE LVAGKRRLPR GAGGADPSHS CPRGAAGQSS WAPAGQEFAS FLTKGRSHSS LPQMSSSRSK DSCFTENTPL LRNSLQEKGS RCIPVYHPEF ITAEESWEDS SADWERRYLL SREVSGLSAS ASSEKGDLLD SPHIRLRLSK LRRCVQWLKV.

This gene encodes the human homologue of the mouse p (pink-eyed dilution) gene. The encoded protein is believed to be an integral membrane protein involved in small molecule transport, specifically tyrosine - a precursor of melanin. Mutations in this gene result in type 2 oculocutaneous albinism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen OCA2
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.46 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen OCA2
Genaccessionsnr. Q04671, Q62052
Gene Alias BEY; BEY1; BEY2; BOCA; D15S12; D7H15S12; D7Icr28RN; D7Nic1; EYCL; EYCL2; EYCL3; eye color 2 (central brown); eye color 3 (brown); hair color 3 (brown); HCL3; Melanocyte-specific transporter protein; Oca2; OCA2 melanosomal transmembrane protein; oculocutaneous albinism II; oculocutaneous albinism II (pink-eye dilution homolog, mouse); p; P protein; PED; pink-eyed dilution protein; Pink-eyed dilution protein homolog; P-protein; SHEP1; total brown iris pigmentation
Gensymboler OCA2
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human OCA2 (NP_000266.2).
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18431, 4948
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.