missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Occludin Antibody (rOCLN/8525), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20881AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Occludin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| BLCPMG, occludin | |
| Recombinant human Occludin fragment around aa 282-415 (Exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 100506658 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rOCLN/8525 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering