Läs mer
Occludin Antibody (rOCLN/8525), DyLight 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18578019 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18578019 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18578019 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320881DL594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Occludin
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rOCLN/8525
Konjugera DyLight 594
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias BLCPMG, occludin
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human Occludin fragment around aa 282-415 (Exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100506658
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ