Beskrivning
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Occludin |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | rOCLN/8525 |
| Konjugera | DyLight 594 |
| Formulering | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | BLCPMG, occludin |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human Occludin fragment around aa 282-415 (Exact sequence is proprietary) |
| Reningsmetod | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?