Läs mer
Ansell™ Oceanic™ 48-913 Series Blue Nitrile Medium Weight Handskar
Produktkod. 12670942 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12670942
Brand: Ansell™ 48913110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nitrilbelagda stickade handskar för medium hantering. Lätt och flexibel samtidigt som den erbjuder god motståndskraft mot abrasiva material.
  • Stickad konstruktion
  • Foder i bomullsjersey
  • 3/4 Doppad efterbehandling
  • Säkerhetsmanschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad CE-märke, EN 388:4111
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blue
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Cotton
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 11
Handske manschettstil Säkerhet
Liner material Cotton Jersey
Foder Tröja i bomull
Typ av palm 3/4 Doppad handflata
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot God motståndskraft mot abrasiva material
Serie 48-913