Läs mer
Ochratoxin A (10 μg/ml i acetonitril), TRC
Produktkod. 30481287
Change view
Kvantitet:
10x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30481287 10x1 mL
1 options
Produktkod. 30481287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT905010X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ochratoxin A
CAS 303-47-9
Molekylformel C20 H18 Cl N O6
Kvantitet 10x1 mL
Synonym Alanine, N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-, (-)- (8CI), L-Phenylalanine, N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-, (R)-, Ochratoxin A (7CI), N-[[(3R)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine, (R)-N-[(5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-benzo[c]pyran-7-yl)carbonyl]-3-phenylalanine, 3R,14S-Ochratoxin A, NSC 201422, NSC 221991, Phe-OTA, Phenylalanine-ochratoxin A
InChI formel InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1
IUPAC-namn (2S)-2-[[(3R)-5-kloro-8-hydroxy-3-metyl-1-oxo-3,4-dihydroisokromen-7-karbonyl]amino]-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 403.81
Formel vikt 403.0823
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10 μg/mL