Läs mer
Ochratoxin A 2 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318935
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318935 1 ml
1 options
Produktkod. 30318935 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15670000AL2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ochratoxin A
CAS 303-47-9
Analyt- eller komponentnamn Ochratoxin A
Frakt skick -18 °C
Molekylformel C20 H18 Cl N O6
Koncentration 2 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Alanine, N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-, (-)- (8CI), L-Phenylalanine, N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-, (R)-, Ochratoxin A (7CI), N-[[(3R)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine, (R)-N-[(5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-benzo[c]pyran-7-yl)carbonyl]-3-phenylalanine, 3R,14S-Ochratoxin A, NSC 201422, NSC 221991, Phe-OTA, Phenylalanine-ochratoxin A
InChI formel InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)c(O)c2C(=O)O1
IUPAC-namn (2S)-2-[[(3R)-5-kloro-8-hydroxy-3-metyl-1-oxo-3,4-dihydroisokromen-7-karbonyl]amino]-3-fenylpropansyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 403.81
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 403,0823 g/mol