Läs mer
Ochratoxin A, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10470691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10470691 5 mg Glasflaska 5mg
1 options
Produktkod. 10470691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5385.92 SEK
    4834.65 SEK / 5mg
    Save 551.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Ochratoxin A, CAS # 303-47-9, är ett mykotoxin som produceras av vissa svampar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Ochratoxin A är ett mykotoxin av svampursprung, särskilt från Aspergillus och Penicillium-arter, som vanligtvis finns i bortskämda partier av spannmål, bönor och nötter
• Ochratoxin A är ett känt mutagen och potentiellt carcinogen; misstänks påverka fostrets utveckling och främja utvecklingen
av urinvägstumörer Användning
•Ochratoxin A kan användas som en kalciumkanalblockerare i celler
• Kan vara användbar för utvecklingsforskningsstudier
• Endast avsedd för forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ochratoxin A
Namnnotering 99+%
CAS 303-47-9
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 169,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C20H18ClNO6
MDL-nummer MFCD00078079
Kvantitet 5 mg
Beilstein 18, V,9, 56
Merck Index 15, 6829
Synonym ochratoxin a, antibiotic 9663, phenylalanine-ochratoxin a, 3r14s-ochratoxin a, ochratoxin a-bsa conjugate from aspergillus ochraceus, --n-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl carbonyl-3-phenylalanine, n-3r-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl carbonyl-3-phenyl-l-alanine, unii-1779sx6luy, l-phenylalanine, n-5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1h-2-benzopyran-7-yl carbonyl-, r, ccris 2382
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, dietyleter, bensen, etanol, metanol
InChI-nyckel RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
LEDER CC1CC2=C(C=C(C(=C2C(=O)O1)O)C(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O)Cl
IUPAC-namn (2S)-2-[[(3R)-5-klor-8-hydroxi-3-metyl-l-oxo-3,4-dihydroisokromen-7-karbonyl]amino]-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 403.82
PubChem CID 442530
ChEBI CHEBI:7719
Formel vikt 403.82
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ochratoxin A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.