Läs mer
Ochratoxin A och B-blandning 592 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318334
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318334 1 ml
1 options
Produktkod. 30318334 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000592AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ochratoxin A∣Ochratoxin B
CAS 303-47-9, 4825-86-9
Analyt- eller komponentnamn Ochratoxin A∣Ochratoxin B
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ochratoxin A 10 μg/mL∣Ochratoxin B 10 μg/mL