Läs mer
Oclacitinib maleat, TRC
Produktkod. 30135111
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135111 5 mg
30133205 1 mg
30009594 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135111 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO1700205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1640292-55-2
Molekylformel C19H27N5O6S
Molekylvikt (g/mol) 453.51
LEDER CNS(=O)(=O)C[C@@H]1CC[C@H](CC1)N(C)c2ncnc3[nH]ccc23.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oclacitinib Maleate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23N5O2S.C4H4O4/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-