Läs mer
Oclacitinib, TRC
Produktkod. 30138678
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138678 5 mg
30135991 1 mg
30005882 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO1700005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1208319-26-9
Molekylformel C15H23N5O2S
Molekylvikt (g/mol) 337.44
Synonym trans-N-Methyl-4-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclohexanemethanesulfonamide, JAKi, PF 03394197
IUPAC-namn N-metyl-1-[4-[metyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyklohexyl]metansulfonamid
LEDER CNS(=O)(=O)C[C@H]1CC[C@@H](CC1)N(C)C2=NC=NC3=C2C=CN3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oclacitinib
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23N5O2S/c1-16-23(21,22)9-11-3-5-12(6-4-11)20(2)15-13-7-8-17-14(13)18-10-19-15/h7-8,10-12,16H,3-6,9H2,1-2H3,(H,17,18,19)/t11-,12-
Formel vikt 337.1572