Läs mer
Oct-1-ene, Pure, Fisher Chemical
Product Code. 10418990 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
Unit Size:
100ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
10418990 100 mL 100ml
1 options
Product Code. 10418990 Supplier Fisher Chemical Supplier No. O/0105/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
CAS 111-66-0
Ångtryck 13mmHg at 20°C
Viskositet 0.38 St at 40°C
Ångdensitet 3.9
Fysisk form Liquid
Molekylformel C8H16
MDL-nummer 9548
Smältpunkt -102°C
Kokpunkt 121°C
InChI-nyckel KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC=C
IUPAC-namn oct-1-ene
Molekylvikt (g/mol) 112.216
PubChem CID 8125
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:46708
Formel vikt 112.21g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octene
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.