missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oct-3/4 Antibody (240408), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1759K
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Oct-3/4 Monoclonal antibody specifically detects Oct-3/4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Specifikationer
| Oct-3/4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 5460 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 240408 | |
| Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| OCT3;Oct-3;OCT4;Oct-4;OCT4;Oct3/4;OTF3;OTF-3;OTF4;POU domain protein;POU domain, class 5, transcription factor 1;POU5F1 | |
| E. coli-derived recombinant human Oct-3/4, Met1-Asn265 (Met262Leu), Accession # Q01860 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering