missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oct-3/4 Antibody (EM92), Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-00352-100UG
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Oct-3/4 Monoclonal specifically detects Oct-3/4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| Oct-3/4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide | |
| The immunogen for this antibody is OCT3/4, Pou5f1, transcription factor 1. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Western Blot | |
| EM92 | |
| Western Blot 1:100-1:2000 | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering