missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oct-3/4 Antibody (EM92), Novus Biologicals™

Produktkod. 18061297 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18061297 25 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18061297 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP20035225UG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rat Monoclonal Antibody

Oct-3/4 Monoclonal specifically detects Oct-3/4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Oct-3/4
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona EM92
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:100-1:2000
Formulering Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide
Värd art Rat
Immunogen The immunogen for this antibody is OCT3/4, Pou5f1, transcription factor 1.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 25 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG2a κ
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.