Läs mer
Oct-7-enal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oct-7-enal |
| CAS | 21573-31-9 |
| Molekylformel | C8H14O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-Octen-1-al |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2,8H,1,3-7H2 |
| LEDER | C=CCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | oct-7-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vikt | 126.1045 |