Läs mer
CELLPATH OCT-INBÄDDNINGSMATRIS
Produktkod. 30226281
Change view
Form:
Vätska
Produktkod. Form
30226281 Vätska
1 options
Produktkod. 30226281 Leverantör CELLPATH Leverantörsnummer KMA010000A
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
OCT:s kryomikrotomi-inbäddningsmedium är utformat för användning vid -20 °C till -30 °C. Mediet fryser snabbt med minimal skada från kristallbildning och är ett idealiskt stödmedium för att skära vävnadssektioner.
  • Viktiga fördelar:
  • Vätskenivån syns i en lättanvänd dispenser
  • Blandas med vatten för att underlätta borttagning av vävnad från blockhållaren
  • Lätt löst från mikroskopglaset innan färgning
  • Hög viskositet för att säkerställa stark vidhäftning av vävnaden till hållaren, vilket möjliggör korrekt orientering av provet medan mediet är flytande
  • Fryser snabbt med minimal skada från kristallbildning
  • Kan användas som infiltrationsmedium för vävnader som tenderar att splittras vid skärning, såsom hjärnan
Specifikationer
Produkttyp Embedding Media
Form Vätska