Läs mer
Notrax Oct-O-Flex™ 12 mm kopplingar
Produktkod. 17772238
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
17772238 Svart
1 options
Produktkod. 17772238 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 599K0000BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.05 SEK
    219.23 SEK / Paket med 1
    Save 33.82 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Oct-O-Mat™ Kontaktdon för förlängning på längden eller på bredden.
  • Kontaktdon för 599 Oct-o-Flex för förlängning i längd- eller breddriktningen.
  • Förpackningar om 10 stycken.
Specifikationer
Färg Svart
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning