Läs mer
Notrax Oct-O-Flex™ 12 mm Snygg gummi Entrématta
Produktkod. 17782238
Change view
Mått (L x B):
100 x 75 cm
150 x 100 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17782238 100 x 75 cm
17792238 150 x 100 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17782238 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 599S3039OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    641.55 SEK
    555.93 SEK / Paket med 1
    Save 85.62 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oct-O-Flex™ Snygg gummimatta har utmärkt vidhäftning och anpassar sig till alla ytor medan de upphöjda dubbarna under gör att vatten lätt kan rinna igenom, vilket håller ytan ren och torr.
  • Tillverkad av hållbara gummiblandningar som tål den tyngsta fottrafiken, Oct-O-Flex™ Mattor är lätta att rengöra och praktiskt taget väderbeständiga
  • De Oct-OFlex™ utomhus gummimatta skrapar skor för att förhindra att smuts, grus och smuts kommer in i byggnaden
  • Dess unika design med små dräneringshål är EU-kompatibel för offentliga entréer och dess släta yta gör den till den idealiska mattan för åtkomst på hjul (vagnar, rullstolar, resväskor, etc)
  • Mattan har utmärkt vidhäftning och anpassar sig till alla ytor medan de upphöjda dubbarna under gör att vatten lätt kan rinna igenom, vilket håller ytan ren och torr
Specifikationer
Mått (L x B) 100 x 75 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 100 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 75 cm