Läs mer
Notrax Oct-O-Flex Beveled™ Snygg entrématta av gummi för utomhusbruk
Produktkod. 17762238
Change view
Mått (L x B):
90 x 70 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17762238 90 x 70 cm
17742238 150 x 90 cm
17752238 180 x 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17762238 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 599B7090OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.20 SEK
    530.78 SEK / Paket med 1
    Save 82.42 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
De Oct-O-Flex Beveled™ utomhus gummimatta är känd för sin åttakantiga ringdesign med små dräneringshål och slät yta som gör denna nästa generations matta EU-kompatibel för offentliga entréer och den idealiska mattan för åtkomst på hjul.
  • De Oct-O-Flex Beveled™ utomhusgummimatta är känd för sin åttakantiga ringdesign med små dräneringshål och slät yta som gör denna nästa generations matta EU-kompatibel för offentliga entréer och den idealiska mattan för åtkomst på hjul (vagnar, rullstolar, resväskor, etc)
  • Formgjutna kanter på alla fyra sidor är fasade för att ge enkel åtkomst till mattan och förhindra snubbling
  • Tillverkad av en hållbar gummiblandning som tål den tyngsta fottrafiken, Oct-O-Flex™ Mattor är lätta att rengöra och praktiskt taget väderbeständiga
  • De Oct-O-Flex Beveled™ har utmärkt vidhäftning och anpassar sig till alla ytor medan de upphöjda dubbarna under gör att vatten lätt kan rinna igenom, vilket håller ytan ren och torr
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 70 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 70 cm