Läs mer
Notrax Oct-O-Flex Beveled™ Snygg entrématta av gummi för utomhusbruk
Produktkod. p-7227273
Mått (L x B):
90 x 70 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
Produktkod. 17762238
Brand: Notrax 599B7090OB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Oct-O-Flex Beveled™ utomhus gummimatta är känd för sin åttakantiga ringdesign med små dräneringshål och slät yta som gör denna nästa generations matta EU-kompatibel för offentliga entréer och den idealiska mattan för åtkomst på hjul.
  • De Oct-O-Flex Beveled™ utomhusgummimatta är känd för sin åttakantiga ringdesign med små dräneringshål och slät yta som gör denna nästa generations matta EU-kompatibel för offentliga entréer och den idealiska mattan för åtkomst på hjul (vagnar, rullstolar, resväskor, etc)
  • Formgjutna kanter på alla fyra sidor är fasade för att ge enkel åtkomst till mattan och förhindra snubbling
  • Tillverkad av en hållbar gummiblandning som tål den tyngsta fottrafiken, Oct-O-Flex™ Mattor är lätta att rengöra och praktiskt taget väderbeständiga
  • De Oct-O-Flex Beveled™ har utmärkt vidhäftning och anpassar sig till alla ytor medan de upphöjda dubbarna under gör att vatten lätt kan rinna igenom, vilket håller ytan ren och torr
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 70 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 70 cm