Läs mer
Notrax Oct-O-Mat™ Klassisk Honeycomb Entrématta
Produktkod. 17792218
Change view
Mått (L x B):
100 x 75 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17792218 100 x 75 cm
17702228 120 x 80 cm
17712228 150 x 100 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17792218 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 564S3039OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.25 SEK
    555.93 SEK / Paket med 1
    Save 127.32 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Den traditionella åttkantiga Oct-O-Mat™ utomhus gummimatta är känd för sina stora hål som ger dragkraft och utmärkt dränering i extrema väderförhållanden, och skrapar skor för att förhindra att smuts, grus och smuts kommer in i byggnaden.
  • Den traditionella åttkantiga Oct-O-Mat™ utomhus gummimatta är känd för sina stora hål som ger dragkraft och utmärkt dränering i extrema väderförhållanden och skrapar skor för att stoppa smuts, grus och smuts från att komma in i byggnaden
  • Tillverkade av en hållbar gummiblandning, dessa kraftiga mattor tål intensiv fottrafik, är lätta att rengöra och praktiskt taget väderbeständiga
  • Det fjädrande gummit erbjuder utmärkt vidhäftning och anpassar sig till alla ytor medan de upphöjda knopparna under gör att vatten lätt kan rinna iväg åt alla håll och hålla ytan klar
Specifikationer
Mått (L x B) 100 x 75 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 100 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 75 cm