missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ OCT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 16679604
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16679604 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16679604 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5103154

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total OCT1.

OCT1 (POU2F1) is a ubiquitously expressed transcription factor that binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3') and activates the promoters of the genes for some small nuclear RNAs (snRNA) and of genes such as those for histone H2B and immunoglobulins. It modulates transcription transactivation by NR3C1, AR and PGR. In case of human herpes simplex virus (HSV) infection, POU2F1 forms a multiprotein-DNA complex with the viral transactivator protein VP16 and HCFC1 thereby enabling the transcription of the viral immediate early genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen OCT1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen POU2F1
Genaccessionsnr. P14859, P31503
Gene Alias 2810482H01Rik; NF-A1; OCT1; oct-1; oct-1B; octamer binding protein 1; octamer-binding protein 1; Octamer-binding transcription factor 1; Octamer-binding transcription factor-1; Otf1; OTF-1; POU class 2 homeobox 1; POU domain, class 2, transcription factor 1; Pou2f1; ubiquitous transcription factor
Gensymboler POU2F1
Värd art Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SLC22A1(Accession O15245), corresponding to amino acid residues Q60-A80.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 171068, 5451
Målarter Human, Rat
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.