missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
OCT6 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-27559
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
44475 Polyclonal specifically detects 44475 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
Specifikationer
| OCT6 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide | |
| Oct-6, OCT6POU domain transcription factor SCIP, Octamer-binding protein 6, Octamer-binding transcription factor 6, OTF6, OTF-6, POU class 3 homeobox 1, POU domain class 3, transcription factor 1, POU domain, class 3, transcription factor 1, SCIP | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Pig, Dog, Cow. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:8000 | |
| NP_002690.3 | |
| POU3F1 | |
| Peptide with sequence C-HEDGHEAQLEPSP corresponding to internal region according to NP_002690.3. | |
| 0.1 mg | |
| Cellular Markers | |
| 5453 | |
| Human | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering