missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octacaine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Octacaine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octacaine Hydrochloride |
| CAS | 93940-32-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Octacaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Butanamide, 3-(diethylamino)-N-phenyl-, hydrochloride (1:1), Butanamide, 3-(diethylamino)-N-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Amplicain, Amplicain hydrochloride, Octacaine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O.ClH/c1-4-16(5-2)12(3)11-14(17)15-13-9-7-6-8-10-13;/h6-10,12H,4-5,11H2,1-3H3,(H,15,17);1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)C(C)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-(diethylamino)-N-phenylbutanamide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?