Läs mer
Oktakarbonyldikobalt, stick. med 1–5 % hexan
Produktkod. 11342148
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342148 25 g 25g
15431037 2.5 g 2.5g
11352148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013060.14
Request Bulk or Custom Format
Som katalysator i oxoprocessen och i högrena koboltsalter | CAS: 10210-68-1
Som katalysator i oxoprocessen och i koboltsalter med hög renhet används oktakarbonyldikobalt som katalysator för hydroformylering. Det spelar en viktig roll för att främja både Nicholas-reaktionen och Pauson-Khand-reaktionen. Det fungerar som ett reagens och katalysator i organometallisk kemi och organisk syntes. Den är involverad som en alkynskyddande grupp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10210-68-1
MDL-nummer MFCD00016024
Synonym carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octacarbonyldicobalt
Namnnotering Stabilized with 1 to 5% hexane
Smältpunkt ∼51°C (decomposition)
Färg Rött till orange
Densitet 1.73 g/mL
Flampunkt -13°C (-9°F)
Linjär formel Co2(CO)8
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3124
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in alcohol,ether and carbon disulfideSoluble in ether,naphtha and carbon disulfide; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in water.
Formel vikt 341.95
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.