Läs mer
Octachlorocyclopentene(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octachlorocyclopentene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5Cl8/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9 |
| Formel vikt | 339.7508 |