Läs mer
Octadec-9-yne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octadec-9-yne |
| CAS | 35365-59-4 |
| Molekylformel | C18 H34 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 9-Octadecyne (7CI','9CI','ACI), Octadecan-9-yne |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCC#CCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | octadec-9-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.463 |
| Formel vikt | 250.266 |