Läs mer
Octadecanaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octadecanaldehyde |
| CAS | 638-66-4 |
| Molekylformel | C18H36O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Octadecanal, Stearaldehyde, 1-Octadecanal, 1-Oxooctadecane, NSC 68100, Octadecanaldehyde, Octadecyl Aldehyde, Stearyl Aldehyde, n-Octadecanal |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h18H,2-17H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | octadecanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.48 |
| Formel vikt | 268.2766 |