missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octadecanoic-17,17,18,18,18-D5 Acid |
| CAS | 211443-83-3 |
| Molekylformel | C18H31D5O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 Acid, Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 acid (9CI), Stearic-17,17,18,18,18-d5 acid, 17,17,18,18,18-Pentadeuterostearic acid, [17,17,18,18,18-d5]-Stearic acid, Stearic acid-17,17,18,18,18-d5, Octadecanoic-17,17,18,18,18-D5 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2 |
| LEDER | OC(CCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC-namn | octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.51 |
| Formel vikt | 289.3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?