Läs mer
Octadecanoic-18,18,18-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octadecanoic-18,18,18-D3 Acid |
| CAS | 62163-39-7 |
| Molekylformel | C18H33D3O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 18,18,18-Trideuterostearic acid, [18,18,18-d3]-Stearic acid, Stearic acid-18,18,18-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3 |
| LEDER | OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H])=O |
| IUPAC-namn | octadecanoic-18,18,18-d3 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.5 |
| Formel vikt | 287.29 g/mol |
| Visa mer |