missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octadecanoic-18,18,18-d3 Acid, TRC

Produktkod. 30419226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30419226 2.5 mg 2.5mg
30413040 5 mg -
30426827 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30419226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6864992.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62163-39-7
Molekylformel C18H33D3O2
Molekylvikt (g/mol) 287.5
Synonym 18,18,18-Trideuterostearic acid, [18,18,18-d3]-Stearic acid, Stearic acid-18,18,18-d3
IUPAC-namn octadecanoic-18,18,18-d3 acid
LEDER OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Octadecanoic-18,18,18-D3 Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
Formel vikt 287.29
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.