missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Octadecanoic-18,18,18-d3 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octadecanoic-18,18,18-D3 Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3 |
| Formel vikt | 287.29 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?