missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octadecanoic-2,2-d2 Acid, CDN

Produktkod. 30321327
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321327 0.5 g
30313980 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321327 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND17670.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Octadecanoic-2,2-D2 Acid
CAS 19905-58-9
Molekylformel C18 D2 H34 O2
Kvantitet 0.5 g
Synonym Octadecanoic-2,2-d2 acid (9 CI, ACI), Stearic-2,2-d2 acid (7 CI, 8 CI), 2,2-Dideuterostearic acid, Octadecanoic-2,2-D2 acid
InChI formel InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
LEDER [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O
IUPAC-namn 2,2-dideuteriooctadecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 286.49
Formel vikt 286.284 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.