Läs mer
Oktadekaninsyra 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]etyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-metyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester, TRC
Produktkod. 30135630
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135630 250 mg
30007616 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO235580250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1172995-13-9
Molekylformel C41 H61 F N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 692.95
Synonym Octadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl octadecanoate, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Octadecanoate
IUPAC-namn [3-[2-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl]-2-metyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] oktadekanat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C41H61FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-38(47)49-36-19-18-26-46-40(36)43-31(2)34(41(46)48)25-29-45-27-23-32(24-28-45)39-35-22-21-33(42)30-37(35)50-44-39/h21-22,30,32,36H,3-20,23-29H2,1-2H3
Formel vikt 692.4677