Läs mer
Oktadekansyra, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11368709 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368709 5 g 5g
11378709 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368709 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210111705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    479.05 SEK / 5g
    Save 23.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 57-11-4
Molekylformel C18H36O2
Molekylvikt (g/mol) 284.48
MDL-nummer MFCD00002752
InChI-nyckel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acid
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-namn oktadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearic acid
Färg Vitt
Densitet 0.941g/mL
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 5 g
Formel vikt 284.48
Fysisk form Kristallint pulver