Läs mer
Octadecylamine, 90%, tech.
Produktkod. p-3758579 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10785231
Brand: Thermo Scientific Acros 129325000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-30-1
Molekylformel C18H39N
Molekylvikt (g/mol) 269.52
MDL-nummer MFCD00008159
InChI-nyckel REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
IUPAC-namn oktadekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octadecylamine
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 50.0°C to 60.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 232.0°C (32.0 mmHg)
Flampunkt 148°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17NH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, IV, 825
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Viskositet 4.17 mPa.s (20°C)
Formel vikt 269.51
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Primary amine (MW 269):> 98%, Sec. + tert. amine (MW 521): < 2%
Fysisk form Prills
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octadecylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.