missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octadecylamine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15821941
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15821941 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15821941 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8410290250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    541.00 SEK / 250g
    Save 36.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 124-30-1
Smältpunkt 50°C to 52°C
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 132°C/43 hPa
MDL-nummer MFCD00008159
Kvantitet 250 g
Synonym Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine, Octadecylamine
Molekylvikt (g/mol) 269.51
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.