Läs mer
Oktadesylbensen, 98 %
Produktkod. 10525291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10525291 10 g Glasflaska 10g
10091981 1 g Glasflaska 1g
10319033 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10525291 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124700100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2381.38 SEK
    2137.65 SEK / 10g
    Save 243.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 4445-07-2 | C24H42 | 330,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4445-07-2
Molekylformel C24H42
Molekylvikt (g/mol) 330.59
MDL-nummer MFCD00048500
InChI-nyckel WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn oktadecylbensen
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octadecylbenzene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 32 °C till 36 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 249 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5(CH2)17CH3
Kvantitet 10 g
Synonym 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
PubChem CID 78187
Formel vikt 330.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.