Läs mer
Oktadeglycfosfonsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octadecylphosphonic Acid |
| CAS | 4724-47-4 |
| Molekylformel | C18H39O3P |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3,(H2,19,20,21) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | Oktadecylclosfhonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.47 |
| Formel vikt | 334.26 |