Läs mer
Oktadecylcyltriklorosilan, 95 %
Produktkod. 10285380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285380 100 mL Glasflaska 100ml
10655002 25 mL Glasflaska 25ml
10197613 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10285380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147401000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-04-9
Molekylformel C18H37Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 387.94
MDL-nummer MFCD00000484
InChI-nyckel PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
IUPAC-namn triklor(oktadecyl)silan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octadecyltrichlorosilane
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun-gul till färglös
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 223,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 189 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17SiCl3
Brytningsindex 1,4585 till 1,4605
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: lösliga i bensen, etyleter, heptan och perkloretylen
Formel vikt 387.94
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Octadecyltrichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.