missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Octadecyltriethoxysilane, 98%, n-isomer 85% min

Produktkod. 11352486
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352486 10 g 10g
11362486 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11352486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06366.09
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7399-00-0 | C24H52O3Si | 416.76 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7399-00-0
Molekylformel C24H52O3Si
Molekylvikt (g/mol) 416.76
MDL-nummer MFCD00039875
InChI-nyckel FZMJEGJVKFTGMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltriethoxysilane, triethoxy octadecyl silane, n-octadecyltriethoxysilane, octadecyl triethoxysilane, stearyl triethoxysilane, unii-1vn9p25l8h, triethoxystearylsilane, acmc-209ot8
PubChem CID 81885
IUPAC-namn trietoxi(oktadecyl)silan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC

Specifikationer

Kokpunkt 165°C to 169°C (0.2mmHg)
Kemiskt namn eller material Octadecyltriethoxysilane
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent n-isomer≥ 85 %
Beilstein 7025163
Flampunkt 195°C (383°F)
Formel vikt 416.77
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.438
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.87
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.