Läs mer
Oktadecyltrietoxysilan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octadecyltriethoxysilane |
| CAS | 7399-00-0 |
| Molekylformel | C24 H52 O3 Si |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Triethoxyoctadecylsilane, LS 6970, ODES, P 09775, S 12325, SIO 6645.0, Si 118, Stearyltriethoxysilane, n-Octadecyltriethoxysilane |
| InChI formel | InChI=1S/C24H52O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28(25-6-2,26-7-3)27-8-4/h5-24H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | trietoxi(oktadecyl)silan |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.753 |
| Formel vikt | 416.369 |